Magnetic stirring bars
Magnetic disc stirring bar Ø 10×20 mm, 20 mm, 10 mm, AREC series
Codice catalogo VELPA00000355
Nome del fornitore: VELP SCIENTIFIC
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Ø:10 mm
- Per:AREC series
- Descrizione:Magnetic disc stirring bar Ø 10×20 mm
- Lunghezza:20 mm
- Seq:09