Magnetic stirring bars
Magnetic stirring bar, 20 mm, 8 mm
Codice catalogo VELPA00000352
Nome del fornitore: VELP SCIENTIFIC
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Ø:8 mm
- Descrizione:Magnetic stirring bar
- Lunghezza:20 mm
- Seq:07