BOD calibration standards, (CRM), Supelco®
BOD calibration standard, Certified reference material, 200 mg/l in water, 500 mL
Codice catalogo BOD200-500ML
Nome del fornitore: Merck
BOD calibration standards, (CRM), Supelco®
Codice catalogo BOD200-500ML
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Certifications: These certified reference materials (CRM) are produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025:2005.
Attenzione: Storage temperature: 2 - 8 °C (refrigerator)
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Concentrazione:200 mg/l in water
- Conf:500 mL
- Descrizione:BOD calibration standard
- Tipo:Certified reference material
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



