Fluid samplers, Liquid Master
Fluid sampler, PTFE, 1500 ml, 2000 mm, 35 mm
SAMP5035J-2000
The Liquid Master has been designed to be quickly stripped down for cleaning.
- Quick and easy to use
- Push button to press to take samples
- For a larger volume, the sampler can be inserted deep into the product
Suitable for taking samples from low and medium viscosity liquids.
- Ø:35 mm
- Capacità:1500 ml
- Descrizione:Fluid sampler
- Lunghezza:2000 mm
- Materiale:PTFE
- Seq:07
Accessories
- Materiale setolaTesta della spazzola ØLunghezza totale
- Materiale setolaTesta della spazzola ØLunghezza totale
- Materiale setolaTesta della spazzola ØLunghezza totale
- Materiale setolaTesta della spazzola ØLunghezza totale
- Materiale setolaTesta della spazzola ØLunghezza totale
- Materiale setolaTesta della spazzola ØLunghezza totale
- Materiale setolaTesta della spazzola ØLunghezza totale
- Materiale setolaTesta della spazzola ØLunghezza totale
- Materiale setolaTesta della spazzola ØLunghezza totale
- Materiale setolaTesta della spazzola ØLunghezza totale
- Materiale setolaTesta della spazzola ØLunghezza totale
- Materiale setolaTesta della spazzola ØLunghezza totale