Orders LinkContactUsLinkComponent
Jugs, PP, SteriWare®
Jugs, PP, SteriWare®
500 ml, Non sterile
Codice catalogo SAMP8432P-500
Nome del fornitore:   Sampling Systems
Jugs, PP, SteriWare®
Codice catalogo SAMP8432P-500
Nome del fornitore:  Sampling Systems
Jugs, PP, SteriWare®
Jugs, PP, SteriWare®
500 ml, Non sterile
Price
SFr. 170.00
Log in per disponibilità
1 * 35 ST
Product Details & Documents
Made from PP (FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming).
  • Moulded and packed in a cleanroom
  • BSE/TSE free
  • Full batch traceability
  • Graduation marks at every 10 ml
These jugs are available non sterile or pre-sterilised (gamma irradiated). The ergonomic handle is rounded to make it comfortable to hold and use.
Confezione: Individually bagged.
Specifiche
  • Capacità:
    500 ml
  • Descrizione:
    Non sterile