MiniCorer Sampler
MiniCorer sampler, Acciaio inossidabile 316L, 190 mm, 18 mm
Codice catalogo SAMP7008A-01
Nome del fornitore: Sampling Systems
Vai a
Product Details & Documents
The MiniCorer is designed for sampling cheese, wax, butter, etc.
- Available in multipe lengths
- Made from chemically resistant 316L stainless steel
- Available from stock
- Fast delivery
The MiniCorer is an ideal sampler for sampling cheese, wax, butter, and other similar substances. Available in varying lengths and made from chemically resistant 316L stainless steel, the sampler offers a convenient, quick, and easy way to take core samples.
Specifiche
- Ø:18 mm
- Descrizione:MiniCorer sampler
- Lunghezza:190 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile 316L
- Seq:01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..