ContactUsLinkComponent
Laborflasche 1000 ml, GL45/2xGL25 ohne Kap 3-Hals-Flasche ohne Kappen Boro3.3, mit Teilung (Spinner Flasche) 1 * 1 items
Catalog # NEUB0857-60-4525
Laborflasche 1000 ml, GL45/2xGL25 ohne Kap 3-Hals-Flasche ohne Kappen Boro3.3, mit Teilung (Spinner Flasche) 1 * 1 items
Catalog # NEUB0857-60-4525
Frequently Bought Together