Orders LinkContactUsLinkComponent
Titanium(IV) oxide ≥99% USP
Titanium(IV) oxide ≥99% USP
Poly pail, 12 kg
Codice catalogo SPCMTI140-12KG
Nome del fornitore:   Spectrum Chemical
Titanium(IV) oxide ≥99% USP
Codice catalogo SPCMTI140-12KG
Nome del fornitore:  Spectrum Chemical
Numero CAS:  13463-67-7
Titanium(IV) oxide ≥99% USP
Poly pail, 12 kg
Numero CAS:  13463-67-7
Price
955.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 12 kg
Product Details & Documents
Titanium Dioxide, USP is used as a food coloring. All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Sinonimi:  Titanic anhydride, Pigment White 6, Rutile, Titanium(IV) oxide, rutile, Titanium dioxide
  • Numero CAS:13463-67-7
  • Formula:TiO₂
  • Numero MDL:MFCD00011269
  • Molecular Weight:79.88 g/mol
  • IndexMerck:13,09549
  • Punto di ebollizione:2900 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:1855 °C
  • Densità:4,2 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:236-675-5
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
  • Assay:
    99% Min.
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Poly pail
  • Conf:
    12 kg