96-Well plate sample control system, U-2D™
U-2D™ rack with 96 well plate, 350 µl inserts preloaded
Codice catalogo MICS95296-1ML-PK
Nome del fornitore: MICROSOLV
96-Well plate sample control system, U-2D™
Codice catalogo MICS95296-1ML-PK
Nome del fornitore: MICROSOLV
Vai a
Product Details & Documents
The U-2D™ universal two dimensional 96-well plate system offer users unprecedented sample management control compared to current glass lined or plastic well plates for sample preparation or chromatography.
Easily push up the insert from the bottom and remove it from the rack. These inserts can then be placed into any MicroSolv 9 mm screw top autosampler vial for safe storage, transport or for a second chromatography dimension, or to another instrument platform.
: Base and sealing mats sold separately.
Specifiche
- Descrizione:U-2D™ rack with 96 well plate, 350 µl inserts preloaded
- Seq:11
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Paddles for U-2D™ sealing film
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Roller for U-2D™ sealing film
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- U-2D™ plate, 350µL, with rack and base onlyU-2D™ plate, 350µL, with rack and base onlyMICS95296-U2DLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 111.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Zone free sealing film for U-2D™ platesZone free sealing film for U-2D™ platesMICS95296-ZFF-PKLog in per disponibilità1 * 10 ST - SFr. 52.10
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Zone free sealing film for U-2D™ platesZone free sealing film for U-2D™ platesMICS95296-ZFF-CSLog in per disponibilità1 * 50 ST - SFr. 218.00