Metabolomics column kits
Analitica, Diamond hydride and Bidentate C18, 100 Å, 4 µm, 2,10 mm, 150 mm
Codice catalogo MICS43000-15P-2
Nome del fornitore: MICROSOLV
Vai a
Product Details & Documents
Each kit includes one Cogent Bidentate C18™ column and one Cogent Diamond Hydride™ column.
Specifiche
- Formato della colonna:Analitica
- Ø int.:2,10 mm
- Dimensioni particelle:4 µm
- Dimensioni pori:100 Å
- Lunghezza:150 mm
- Seq:09
- Fase:Diamond hydride and Bidentate C18