Metabolomics column kits
Analitica, Diamond hydride and Bidentate C18, 100 Å, 4 µm, 2,10 mm, 100 mm
MICS43000-10P-2
Each kit includes one Cogent Bidentate C18™ column and one Cogent Diamond Hydride™ column.
- Formato della colonna:Analitica
- Ø int.:2,10 mm
- Dimensioni particelle:4 µm
- Dimensioni pori:100 Å
- Lunghezza:100 mm
- Seq:07
- Fase:Diamond hydride and Bidentate C18