Metabolomics column kits
Capillare, Diamond hydride and Bidentate C18, 100 Å, 4 µm, 4,60 mm, 100 mm
Codice catalogo MICS43000-10P-1
Nome del fornitore: MICROSOLV
Vai a
Product Details & Documents
Each kit includes one Cogent Bidentate C18™ column and one Cogent Diamond Hydride™ column.
Specifiche
- Formato della colonna:Capillare
- Ø int.:4,60 mm
- Dimensioni particelle:4 µm
- Dimensioni pori:100 Å
- Lunghezza:100 mm
- Seq:06
- Fase:Diamond hydride and Bidentate C18