Inserts for autosampler vials, AQ™
Insert for 4 ml (15×45 mm) screw top vials, deactivated silanised, 0,30 ml, Conical bottom, 6×38 mm, Vetro borosilicato 3.3, No
Codice catalogo MICS9504S-04ND
Nome del fornitore: MICROSOLV
Vai a
Product Details & Documents
These vial inserts are made from borosilicate glass or PP.
Specifiche
- Tappo incluso:No
- Ø×A:6×38 mm
- Capacità:0,30 ml
- Descrizione:Insert for 4 ml (15×45 mm) screw top vials, deactivated silanised
- Materiale:Vetro borosilicato 3.3
- Seq:25
- Fondo:Conical bottom