Glass inserts, AQ™
Glass inserts, for use with (2 ml) 8 mm, (12×32 mm) opening screw top or 11 mm serum finish vials, 0,10 ml, Conical bottom, 5×31 mm, Vetro, No
Codice catalogo MICS9503S-05N
Nome del fornitore: MICROSOLV
Vai a
Product Details & Documents
These vial inserts are made from borosilicate glass.
Specifiche
- Tappo incluso:No
- Ø×A:5×31 mm
- Capacità:0,10 ml
- Descrizione:Glass inserts, for use with (2 ml) 8 mm, (12×32 mm) opening screw top or 11 mm serum finish vials
- Materiale:Vetro
- Seq:03
- Fondo:Conical bottom