Inserts for autosampler vials, AQ™
Insert for 2 ml vials, deactivated silanised, 0,30 ml, Flat bottom, 6×31 mm, Vetro borosilicato, No
Codice catalogo MICS9502S-05ND
Nome del fornitore: MICROSOLV
Vai a
Product Details & Documents
These vial inserts are made from borosilicate glass or PP.
Specifiche
- Tappo incluso:No
- Ø×A:6×31 mm
- Capacità:0,30 ml
- Descrizione:Insert for 2 ml vials, deactivated silanised
- Materiale:Vetro borosilicato
- Seq:20
- Fondo:Flat bottom