Inserts for autosampler vials, AQ™
Insert for 2 ml wide mouth vials, with attached springs, 0,20 ml, Precision point, 6×30 mm, PP, No
Codice catalogo MICS9502S-02PP-K
Nome del fornitore: MICROSOLV
Inserts for autosampler vials, AQ™
Codice catalogo MICS9502S-02PP-K
Nome del fornitore: MICROSOLV
Vai a
Product Details & Documents
These vial inserts are made from borosilicate glass or PP.
Specifiche
- Tappo incluso:No
- Ø×A:6×30 mm
- Capacità:0,20 ml
- Descrizione:Insert for 2 ml wide mouth vials, with attached springs
- Materiale:PP
- Seq:14
- Fondo:Precision point