Inserts for autosampler vials, AQ™
Insert for 2 ml (12×32 mm; 9 - 11 mm opening) vials, with attached plastic springs, 0,30 ml, Precision point, 6×29 mm, Vetro borosilicato 3.3, No
Codice catalogo MICS9502S-02N-RS
Nome del fornitore: MICROSOLV
Inserts for autosampler vials, AQ™
Codice catalogo MICS9502S-02N-RS
Nome del fornitore: MICROSOLV
Vai a
Product Details & Documents
These vial inserts are made from borosilicate glass or PP.
Specifiche
- Tappo incluso:No
- Ø×A:6×29 mm
- Capacità:0,30 ml
- Descrizione:Insert for 2 ml (12×32 mm; 9 - 11 mm opening) vials, with attached plastic springs
- Materiale:Vetro borosilicato 3.3
- Seq:08
- Fondo:Precision point