Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Inserts for autosampler vials, AQ™

Inserts for autosampler vials, AQ™

Insert for 2 ml (12×32 mm; 9 - 11 mm opening) vials, with attached plastic springs, 0,30 ml, Precision point, 6×29 mm, Vetro borosilicato 3.3, No
Codice catalogo MICS9502S-02N
Nome del fornitore:   MICROSOLV
Inserts for autosampler vials, AQ™
Codice catalogo MICS9502S-02N
Nome del fornitore:  MICROSOLV
Inserts for autosampler vials, AQ™
Inserts for autosampler vials, AQ™

Insert for 2 ml (12×32 mm; 9 - 11 mm opening) vials, with attached plastic springs, 0,30 ml, Precision point, 6×29 mm, Vetro borosilicato 3.3, No

Price
170.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Specifiche
  • Tappo incluso:
    No
  • Ø×A:
    6×29 mm
  • Capacità:
    0,30 ml
  • Descrizione:
    Insert for 2 ml (12×32 mm; 9 - 11 mm opening) vials, with attached plastic springs
  • Materiale:
    Vetro borosilicato 3.3
  • Seq:
    07
  • Fondo:
    Precision point