Glass inserts, AQ™
Glass inserts, for 12×32 mm vials, 0,25 ml, Flat bottom, 5×30 mm, Vetro, No
Codice catalogo MICS9502C-0-FB-K
Nome del fornitore: MICROSOLV
Vai a
Product Details & Documents
These vial inserts are made from borosilicate glass.
Specifiche
- Tappo incluso:No
- Ø×A:5×30 mm
- Capacità:0,25 ml
- Descrizione:Glass inserts, for 12×32 mm vials
- Materiale:Vetro
- Seq:09
- Fondo:Flat bottom