Inserts for autosampler vials, AQ™
Insert for 1 ml shell vials, deactivated silanised, 0,20 ml, Precision point, 6×29 mm, Vetro borosilicato, No
Codice catalogo MICS95001-04ND
Nome del fornitore: MICROSOLV
Vai a
Product Details & Documents
These vial inserts are made from borosilicate glass or PP.
Specifiche
- Tappo incluso:No
- Ø×A:6×29 mm
- Capacità:0,20 ml
- Descrizione:Insert for 1 ml shell vials, deactivated silanised
- Materiale:Vetro borosilicato
- Seq:04
- Fondo:Precision point