Glass inserts, AQ™
Glass inserts with attached plastic spring, for 8×40 mm vials, 0,20 ml, Conical bottom, 5×36 mm, Vetro, No
Codice catalogo MICS95001-02N
Nome del fornitore: MICROSOLV
Vai a
Product Details & Documents
These vial inserts are made from borosilicate glass.
Specifiche
- Tappo incluso:No
- Ø×A:5×36 mm
- Capacità:0,20 ml
- Descrizione:Glass inserts with attached plastic spring, for 8×40 mm vials
- Materiale:Vetro
- Seq:05
- Fondo:Conical bottom