Orders LinkContactUsLinkComponent
Calibration gases
Calibration gases
Calibration gas (60 L) 2,5 vol% CO₂, 1
Codice catalogo DRAE6810391
Nome del fornitore:   Dräger
Calibration gases
Codice catalogo DRAE6810391
Nome del fornitore:  Dräger
Numero CAS:  
Calibration gases
Calibration gases
Calibration gas (60 L) 2,5 vol% CO₂, 1
Numero CAS:  
Price
216.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Calibration gas with nitrogen background in non refillable cylinder.
Informazioni per l'ordine: Requires a regulator and a delivery tubing.
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    1
  • Descrizione:
    Calibration gas (60 L) 2,5 vol% CO₂