Double spatulas, bent
210 mm, 12 mm
Codice catalogo USBE3294
Nome del fornitore: USBECK Laborgeräte
Vai a
Product Details & Documents
Stainless steel.
Specifiche
- Lunghezza:210 mm
- Seq:03
- Larghezza lama:12 mm