Instrument trays
300×200×15 mm
USBE4762
Stainless steel.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
- Easy to clean
Instrument trays with rounded corner.
- L×P×A:300×200×15 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..