Double spatulas, bent
185 mm, 10 mm
Codice catalogo USBE3293
Nome del fornitore: USBECK Laborgeräte
Vai a
Product Details & Documents
Stainless steel.
Specifiche
- Lunghezza:185 mm
- Seq:02
- Larghezza lama:10 mm