Micro-Adson forceps, fenestrated handle
Acciaio inossidabile, 120 mm, 1×2 teeth with platform, Straight, 0,8 mm
Codice catalogo FSCI11022-12
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Micro-Adson forceps, fenestrated handle
Codice catalogo FSCI11022-12
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:120 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:02
- Stile punta:1×2 teeth with platform
- Tip width:0,8 mm
- Tip shape:Straight