Orders LinkContactUsLinkComponent
Microplate sieves
Microplate sieves
200 mm, 0,015 mm
Codice catalogo ENDE200SMP.015
Nome del fornitore:   ENDECOTTS
Microplate sieves
Codice catalogo ENDE200SMP.015
Nome del fornitore:  ENDECOTTS
Microplate sieves
200 mm, 0,015 mm
Price
SFr. 5’450.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These microplate sieves are made from electro-formed nickel plate in stainless steel frames of 100 mm or 200 mm diameter.
  • Precision frame ensures consistent nestability
  • Natural fillet for free flowing of sample
  • Totally sealed with no crevice to lose material
  • Evenly tensioned mesh which ensures accurate analysis
Features unique self clearing apertures for the sizes from 75 to 5 microns. It is recommended that microplate sieves are used in conjunction with a liquid medium to assist the passage of extremely fine particles through the apertures. In certain cases where this is not possible it is often found that a compatible sieve shaker can speed up the analysis, while maintaining a high degree of accuracy.
Certifications: ISO 3310, ASTM
Specifiche
  • Ø:
    200 mm
  • Larghezza maglie:
    0,015 mm
  • Seq:
    7
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Ø
    Materiale
    Disponibilità
    Price
  • Lid
    Lid
    ENDE008S/STLID
    203,2 mm
    Acciaio inossidabile
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 101.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Ø
    Materiale
    Disponibilità
    Price
  • Collector
    Collector
    ENDE008S/STREC
    203,2 mm
    Acciaio inossidabile
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 106.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Ø
    Materiale
    Disponibilità
    Price
  • Double ended sieve brush
    Double ended sieve brush
    ENDEZSXSB-DEND2
    — mm
    Nylon
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 39.90 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Ø
    Materiale
    Disponibilità
    Price
  • Intermediate collector
    Intermediate collector
    ENDE008S/STINT
    203,2 mm
    Acciaio inossidabile
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 142.00 SFr.