[EN]STUELPA-FIX NETBIND UNIT 3R 25M P1 1 * 1 pezzi
Codice catalogo HART9325439
Nome del fornitore: HARTMANN PAUL
[EN]STUELPA-FIX NETBIND UNIT 3R 25M P1 1 * 1 pezzi
Codice catalogo HART9325439
Nome del fornitore: HARTMANN PAUL
Frequently Bought Together
Colour Lab Tapes
Nome del fornitore: GA
VWR®, Cleanroom Inner Wear
Nome del fornitore: VWR Collection
Pittogrammi GHS
Nome del fornitore: Brady
ESD safety shoes, Velcro® fastening, X-Light, 7131030/7131035
Nome del fornitore: Abeba
ESD safety shoes, lace-up, uvex 2, 6502
Nome del fornitore: UVEX
Industrial gloves, ActivArmr® 97-631
Nome del fornitore: Ansell
Industrial natural rubber latex gloves, AlphaTec® 87-029 series
Nome del fornitore: Ansell
GHS HAZARDOUS MATERIALS SIGNS No. 5, 13x 1 * 10 items
Nome del fornitore: LAB IN
Cleanroom gloves, polyisoprene, sterile, Biogel® PI Tech
Nome del fornitore: MOLNLYCKE HEALTH CARE
[EN]MOP FRAME 7IN W KEEP QUICKCONNECT SS 1 * 1 pezzi
Nome del fornitore: CONTEC
ESD occupational shoes, sandals, Nature, 4080/4090
Nome del fornitore: Abeba
High temperature anti-static cleanroom tapes
Nome del fornitore: ULTRATAPE
Combat trousers, C701
Nome del fornitore: Portwest
Tubi, PVC, Isoflex
Nome del fornitore: KARTELL
Occupational shoes, clogs, rubber, 9200 to 9310
Nome del fornitore: Abeba
[EN]PACKAGING BOX BIOTAGE HORIZON 3100 1 * 1 pezzi
Nome del fornitore: BIOTAGE