[EN]HYDROGEN PEROXIDE (LR), 0 - 2 mg/L H 1 * 50 pezzi
Codice catalogo PALIPM104
Nome del fornitore: Palintest
[EN]HYDROGEN PEROXIDE (LR), 0 - 2 mg/L H 1 * 50 pezzi
Codice catalogo PALIPM104
Nome del fornitore: Palintest
Frequently Bought Together
VWR®, Sucrose (Brix) standards, stabilised solutions for refractometry
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Strisce reattive, perossidi, Dosatest
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Strisce reattive pH, non bleeding, Dosatest
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Ammoniaca soluzione 25%, EMSURE® ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Formaldeide 4% stabilizzato, buffered (pH 7,0 ±0,1)
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Ammoniaca soluzione 28%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR® Rota®, pH indicator paper, 1 to 14
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Giemsa colorante soluzione per microscopia, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
Sodio idrossido 98.5-100.5%, in pastiglie, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Cartine tornasole, MQuant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Sodio idrossido, in pastiglie, EMSURE® per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Strisce reattive, perossidi, MQuant™, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Strisce reattive, ammoniaca, MQuant™, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Sodio idrossido, in pastiglie, puro, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Strisce reattive pH, MQuant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
per la dissoluzione della cellulosa
Nome del fornitore: VWR Chemicals