MATRIX SCI 3-AZIDOPROPIONIC ACI
Codice catalogo XXXX116005.1G
Nome del fornitore: Chemicals
MATRIX SCI 3-AZIDOPROPIONIC ACI
Codice catalogo XXXX116005.1G
Nome del fornitore: Chemicals
Numero CAS:
Product Details & Documents
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



