Amfotericina B 85%
Bottiglia di vetro, 5 g
ACRO455490050
: (1R,3S,5R,6R,9R,11R,15S,16R,17R,18S,19E,21E,23E,25E,27E,29E,31E,33R,35S,36R,37S)-33-(((2R,3S,4S,5S,6R)-4-Amino-3,5-dihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-1,3,5,6,9,11,17,37-octahydroxy-15,16,18-trimethyl-13-oxo-14,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-19,21,23,25,27,29,31-heptaene-36-carboxylic acid
- :1397-89-3
- :C₄₇H₇₃NO₁₇
- :MFCD00877763
- :924.08 g/mol
- :>170 °C
- :Congelamento
- Appearance:Yellow to orange Powder
- UV spectrum:Complies
- Water:≤10 %
- HPLC:≥80 %
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:5 g