Gentamicina solfato
Bottiglia di vetro, 1 g
Codice catalogo ACRO455310010
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Gentamicina solfato
Codice catalogo ACRO455310010
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 1405-41-0
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: NMD Inhibitor II, Garamycin, Gentamicin sulphate salt, Gentiomycin C
- Numero CAS:1405-41-0
- Numero MDL:MFCD00270181
- Punto di fusione:218…237 °C
- temperatura di conservazione:Refrigerata
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to yellow Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Assay:≥590 µg/mg (On dried basis)
- Loss on drying:≤18.0 % (Vacuum, 110°C, 3h)
- Sulfated ash:≤1.0 %
- pH:3.5 to 5.5 (c=4, water)
- Specific optical rotation:+107° to +121° (20°C, 589 nm) (c=1, water)
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:1 g