Electronic overhead stirrers, MICROSTAR control
MICROSTAR 30 control overhead stirrer
Catalog # 441-0466
Supplier: IKA
Jump to:
Product Details & Documents
These overhead stirrers are ideal for special applications. Combining high performance with excellence, the units require minimum space.
- Fast, responsive display for maximum visibility and chemical resistance
- Clear display shows all essential information at a glance
- Integrated timer/counter for the control of kinetic sensitive reactions and reminders
- USB interface for documenting parameters using labworldsoft® or installing firmware updates
- Intuitive and simple handling; touch-sensitive surface for long service life
- Temperature reading is shown on display
- Chemical resistant housing is enclosed in hardened glass
- Key lock function
Microprocessor-controlled speed monitoring provides constant rotational speed, even with changes in viscosity. The state-of-art vibration sensors detect deviations from permissible thresholds and automatically stop the process.
Temperature measurement range: −10 to +350 °C.
Certifications: IP protection class according to DIN EN 60529: IP 54
Specifications
- Descrizione:MICROSTAR 30 control overhead stirrer
- Seq:03
- Ø attacco rapido:32/22 mm
- Viscosità max.:20000 mPas
- Potenza - ingresso/uscita motore:32/22 W
- Temperatura ambiente consentita:5…40 °C
- Cat. No.:441-0466
- Intervallo di velocità I:30 - 500 min⁻¹
- Capacità di agitazione max. H₂O:20 L
- Peso:1,26 kg
- Modello:MICROSTAR 30 control
- Gamma di mandrini:0,5 - 8,0 mm
- Umidità relativa consentita:80%
- L×P×A:60×110×123 mm
- Coppia max. al mandrino:30 Ncm
Accessories
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- IKAA20118833H 71.45 Temperature sensor 450 mm, PTFE coated, Ø 8 mmLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 735.00
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneØ agitatoreØ corpoAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- IKAA25004318IKA [scale] Weighing stand, capacity 5 to 6000 gLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 1’230.00
Product Information
- Catalog #DescrizioneØ agitatoreØ corpoAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizionePerAvailabilityPrice
- IKAA25007821R 60.1 Keyless chuckuse with MINISTAR 20/40/80 digital and control overhead stirrersLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 122.00
Product Information
- Catalog #DescrizionePerAvailabilityPrice
- 431-2944Pinza a nastro per bloccare i recipienti , per stativo con Ø 25 - 36 mm, per recipienti da Ø 40 - 300 mmT 50 basicLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 544.00
Product Information
- Catalog #DescrizioneØ agitatoreØ corpoAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizionePerAvailabilityPrice
- IKAA20019397Labworldsoft® 6 StarterSmall configurations with up to 3 devices can be controlled at the same timeLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 6’670.00
Product Information
- Catalog #DescrizioneØ agitatoreØ corpoAvailabilityPrice
- 441-2912Aste di agitazione elicoidali, a 3 pale55 mm8 mmLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 475.00
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- 442-0316Sensore rivestito in vetro per utilizzi con termometri a contatto ETS-D5 e VT-5Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 436.00
Product Information
- Catalog #DescrizionePerTipoAvailabilityPrice
- 441-2129Stativo, 200×316 mm, asta di ferro con Ø di 16 mm e altezza di 1000 mmT 18 basic, T 25 digitalStativo su piastra R 1827Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 510.00
Product Information
- Catalog #DescrizioneØ agitatoreØ corpoAvailabilityPrice
- 441-2901Asta di agitazione elicoidale, a 4 pale50 mm8 mmLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 227.00
Product Information
- Catalog #DescrizionePerTipoAvailabilityPrice
- 431-2901Stativo, 200×316 mm, asta di ferro con Ø di 16 mm e altezza di 800 mmT 18 basic, T 25 digitalPlacchi il basamento la R 1826, la piastra 200x316 il millimetro, asta 800 mmLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 478.00
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- 431-1047Plate stand R 1825, 200×316 mm, rod 16 mm Ø with height 560 mmLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 433.00
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneØ agitatoreØ corpoAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizionePerAvailabilityPrice
- 431-0004Morsetto, stativo con Ø 25 - 36 mm, braccio prolunga con Ø 5 - 21 mmT 50 baseLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 180.00
Product Information
- Catalog #DescrizioneØ agitatoreØ corpoAvailabilityPrice
- 441-2911Aste di agitazione elicoidali, a 3 pale45 mm8 mmLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 455.00
Product Information
- Catalog #DescrizionePerAvailabilityPrice
- 431-2912Stativo telescopico, 460×420 mm, asta di ferro con Ø di 34 mm e altezza di 620 - 1010 mmT 50 basicLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 1’930.00
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- IKAA25006431R 1346 (PTFE-coated) Propeller stirrer, 4-bladed, 350 mm shaft length, Stirrer Ø 58 mm, Shaft Ø: 8 mm (uncoated part Ø: 6 mm)Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 372.00
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- 441-2999Dispositivo di protezione asse di agitazioneLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 274.00
Product Information
- Catalog #DescrizioneØ agitatoreØ corpoAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneØ agitatoreØ corpoAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneØ agitatoreØ corpoAvailabilityPrice
- 441-2903Asta di agitazione elicoidale, a 4 pale100 mm8 mmLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 280.00
Product Information
- Catalog #DescrizionePerAvailabilityPrice
- 441-2970Agitatore con vite in acciaio inoxRW 11 di baseLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 205.00
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- 442-0252Sensore di temperatura in acciaio inox per ETS-D5 e ETS-D6Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 299.00
Product Information
- Catalog #DescrizionePerAvailabilityPrice
- 431-9114Stativo ad H, 460×420 mm, asta con Ø 34 mm e altezza 1010 mmT 50 basicLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 1’040.00
Product Information
- Catalog #DescrizioneØ agitatoreØ corpoAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizionePerTipoAvailabilityPrice
- 431-2943Pinza a nastro RH 3 per bloccare i recipienti , per stativo con Ø 8 - 16 mm, per recipienti con Ø 40 - 300 mmT 18 basic, T 25 digitalSupporto di serraggio RH 3Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 443.00
Product Information
- Catalog #DescrizionePerAvailabilityPrice
- IKAA20017366Labworldsoft® 6 Pro, with access to the entire device libraryAll configurations with any number of devices can be controlled at the same timeLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 15’210.00
Product Information
- Catalog #DescrizioneØ agitatoreØ corpoAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- IKAA20003417Beaker cap, BC 1000, silicone, for 600 and 1000 ml beakersLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 27.50
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- IKAA20117772H 71.32 Temperature sensor 320 mm, PTFE coated, Ø 8 mmLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 679.00
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- 441-0038Supporto per stativo per fissare la protezione R 301 allo stativoLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 325.00
Product Information
- Catalog #DescrizioneØ agitatoreØ corpoAvailabilityPrice
- 441-2125Aste di agitazione elicoidali, a 3 pale75 mm8 mmLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 821.00
Product Information
- Catalog #DescrizionePerAvailabilityPrice
- 441-2120Agitatore a palette in acciaio inox di ricambioRW 11 di baseLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 241.00
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneØ agitatoreØ corpoAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneØ agitatoreØ corpoAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- IKAA20001206Radial stirrer, R 3004, shaft (Ø×L) 8,0×359 mm, stirrer Ø 30 mmLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 443.00
Product Information
- Catalog #DescrizionePerTipoAvailabilityPrice
- 431-2923Morsetto per stativo, con campo di serraggio per stativo con Ø di 6 - 16 mmT 18 basic, T 25 digitalManicotto a croce R 182Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 138.00