Orders LinkContactUsLinkComponent
Electronic overhead stirrers, MICROSTAR control
Electronic overhead stirrers, MICROSTAR control
MICROSTAR 7.5 control overhead stirrer
Codice catalogo 441-0464
Nome del fornitore:   IKA
Electronic overhead stirrers, MICROSTAR control
Codice catalogo 441-0464
Nome del fornitore:  IKA
Electronic overhead stirrers, MICROSTAR control
Electronic overhead stirrers, MICROSTAR control
MICROSTAR 7.5 control overhead stirrer
Price
SFr. 1’740.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These overhead stirrers are ideal for special applications. Combining high performance with excellence, the units require minimum space.
  • Fast, responsive display for maximum visibility and chemical resistance
  • Clear display shows all essential information at a glance
  • Integrated timer/counter for the control of kinetic sensitive reactions and reminders
  • USB interface for documenting parameters using labworldsoft® or installing firmware updates
  • Intuitive and simple handling; touch-sensitive surface for long service life
  • Temperature reading is shown on display
  • Chemical resistant housing is enclosed in hardened glass
  • Key lock function
Microprocessor-controlled speed monitoring provides constant rotational speed, even with changes in viscosity. The state-of-art vibration sensors detect deviations from permissible thresholds and automatically stop the process.
Temperature measurement range: −10 to +350 °C.
Certifications: IP protection class according to DIN EN 60529: IP 54
Specifiche
  • Descrizione:
    MICROSTAR 7.5 control overhead stirrer
  • Seq:
    01
  • Ø attacco rapido:
    32/22 mm
  • Viscosità max.:
    4000 mPas
  • Potenza - ingresso/uscita motore:
    32/22 W
  • Temperatura ambiente consentita:
    5…40 °C
  • Cat. No.:
    441-0464
  • Intervallo di velocità I:
    30 - 2000 min⁻¹
  • Capacità di agitazione max. H₂O:
    5 L
  • Peso:
    1,18 kg
  • Modello:
    MICROSTAR 7.5 control
  • Gamma di mandrini:
    0,5 - 8,0 mm
  • Umidità relativa consentita:
    80%
  • L×P×A:
    60×110×123 mm
  • Coppia max. al mandrino:
    7,5 Ncm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • H 71.45 Temperature sensor 450 mm, PTFE coated, Ø 8 mm
    H 71.45 Temperature sensor 450 mm, PTFE coated, Ø 8 mm
    IKAA20118833
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 735.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Cavo di prolunga, lunghezza 1 m
    Cavo di prolunga, lunghezza 1 m
    620-8104
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 303.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Ø agitatore
    Ø corpo
    Disponibilità
    Price
  • Asta di agitazione dissolvente
    Asta di agitazione dissolvente
    441-2951
    80 mm
    8 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 404.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • IKA [scale] Weighing stand, capacity 5 to 6000 g
    IKA [scale] Weighing stand, capacity 5 to 6000 g
    IKAA25004318
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 1’230.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Ø agitatore
    Ø corpo
    Disponibilità
    Price
  • Asta di agitazione a centrifuga
    Asta di agitazione a centrifuga
    441-2962
    100/24 mm
    8 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 341.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • R 60.1 Keyless chuck
    R 60.1 Keyless chuck
    IKAA25007821
    use with MINISTAR 20/40/80 digital and control overhead stirrers
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 122.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Pinza a nastro per bloccare i recipienti , per stativo con Ø 25 - 36 mm, per recipienti da Ø 40 - 300 mm
    Pinza a nastro per bloccare i recipienti , per stativo con Ø 25 - 36 mm, per recipienti da Ø 40 - 300 mm
    431-2944
    T 50 basic
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 544.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Ø agitatore
    Ø corpo
    Disponibilità
    Price
  • Asta di agitazione dissolvente
    Asta di agitazione dissolvente
    441-2954
    42 mm
    8 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 628.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Labworldsoft® 6 Starter
    Labworldsoft® 6 Starter
    IKAA20019397
    Small configurations with up to 3 devices can be controlled at the same time
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 6’670.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Ø agitatore
    Ø corpo
    Disponibilità
    Price
  • Aste di agitazione elicoidali, a 3 pale
    Aste di agitazione elicoidali, a 3 pale
    441-2912
    55 mm
    8 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 475.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Sensore rivestito in vetro per utilizzi con termometri a contatto ETS-D5 e VT-5
    Sensore rivestito in vetro per utilizzi con termometri a contatto ETS-D5 e VT-5
    442-0316
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 436.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Tipo
    Disponibilità
    Price
  • Stativo, 200×316 mm, asta di ferro con Ø di 16 mm e altezza di 1000 mm
    Stativo, 200×316 mm, asta di ferro con Ø di 16 mm e altezza di 1000 mm
    441-2129
    T 18 basic, T 25 digital
    Stativo su piastra R 1827
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 510.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Ø agitatore
    Ø corpo
    Disponibilità
    Price
  • Asta di agitazione elicoidale, a 4 pale
    Asta di agitazione elicoidale, a 4 pale
    441-2901
    50 mm
    8 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 227.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Tipo
    Disponibilità
    Price
  • Stativo, 200×316 mm, asta di ferro con Ø di 16 mm e altezza di 800 mm
    Stativo, 200×316 mm, asta di ferro con Ø di 16 mm e altezza di 800 mm
    431-2901
    T 18 basic, T 25 digital
    Placchi il basamento la R 1826, la piastra 200x316 il millimetro, asta 800 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 478.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Plate stand R 1825, 200×316 mm, rod 16 mm Ø with height 560 mm
    Plate stand R 1825, 200×316 mm, rod 16 mm Ø with height 560 mm
    431-1047
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 433.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Giunto flessibile FK1
    Giunto flessibile FK1
    441-9213
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 460.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Ø agitatore
    Ø corpo
    Disponibilità
    Price
  • Spiral stirrer
    Spiral stirrer
    IKAA20001203
    50 mm
    8 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 510.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Morsetto, stativo con Ø 25 - 36 mm, braccio prolunga con Ø 5 - 21 mm
    Morsetto, stativo con Ø 25 - 36 mm, braccio prolunga con Ø 5 - 21 mm
    431-0004
    T 50 base
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 180.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Ø agitatore
    Ø corpo
    Disponibilità
    Price
  • Aste di agitazione elicoidali, a 3 pale
    Aste di agitazione elicoidali, a 3 pale
    441-2911
    45 mm
    8 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 455.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Stativo telescopico, 460×420 mm, asta di ferro con Ø di 34 mm e altezza di 620 - 1010 mm
    Stativo telescopico, 460×420 mm, asta di ferro con Ø di 34 mm e altezza di 620 - 1010 mm
    431-2912
    T 50 basic
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 1’930.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • R 1346 (PTFE-coated) Propeller stirrer, 4-bladed, 350 mm shaft length, Stirrer Ø 58 mm, Shaft Ø: 8 mm (uncoated part Ø: 6 mm)
    R 1346 (PTFE-coated) Propeller stirrer, 4-bladed, 350 mm shaft length, Stirrer Ø 58 mm, Shaft Ø: 8 mm (uncoated part Ø: 6 mm)
    IKAA25006431
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 372.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Dispositivo di protezione asse di agitazione
    Dispositivo di protezione asse di agitazione
    441-2999
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 274.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Ø agitatore
    Ø corpo
    Disponibilità
    Price
  • Asta di agitazione a centrifuga
    Asta di agitazione a centrifuga
    441-2961
    60/15 mm
    8 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 256.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Ø agitatore
    Ø corpo
    Disponibilità
    Price
  • Asta di agitazione ad ancora
    Asta di agitazione ad ancora
    441-2931
    45 mm
    8 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 578.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Ø agitatore
    Ø corpo
    Disponibilità
    Price
  • Asta di agitazione elicoidale, a 4 pale
    Asta di agitazione elicoidale, a 4 pale
    441-2903
    100 mm
    8 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 280.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Agitatore con vite in acciaio inox
    Agitatore con vite in acciaio inox
    441-2970
    RW 11 di base
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 205.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Sensore di temperatura in acciaio inox per ETS-D5 e ETS-D6
    Sensore di temperatura in acciaio inox per ETS-D5 e ETS-D6
    442-0252
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 299.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Stativo ad H, 460×420 mm, asta con Ø 34 mm e altezza 1010 mm
    Stativo ad H, 460×420 mm, asta con Ø 34 mm e altezza 1010 mm
    431-9114
    T 50 basic
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 1’040.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Ø agitatore
    Ø corpo
    Disponibilità
    Price
  • Asta di agitazione ad ancora
    Asta di agitazione ad ancora
    441-2932
    90 mm
    8 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 699.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Tipo
    Disponibilità
    Price
  • Pinza a nastro RH 3 per bloccare i recipienti , per stativo con Ø 8 - 16 mm, per recipienti con Ø 40 - 300 mm
    Pinza a nastro RH 3 per bloccare i recipienti , per stativo con Ø 8 - 16 mm, per recipienti con Ø 40 - 300 mm
    431-2943
    T 18 basic, T 25 digital
    Supporto di serraggio RH 3
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 443.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Labworldsoft® 6 Pro, with access to the entire device library
    Labworldsoft® 6 Pro, with access to the entire device library
    IKAA20017366
    All configurations with any number of devices can be controlled at the same time
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 15’210.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Ø agitatore
    Ø corpo
    Disponibilità
    Price
  • Asta di agitazione a paletta
    Asta di agitazione a paletta
    441-2942
    70 mm
    8 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 274.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Beaker cap, BC 1000, silicone, for 600 and 1000 ml beakers
    Beaker cap, BC 1000, silicone, for 600 and 1000 ml beakers
    IKAA20003417
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 27.50
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • H 71.32 Temperature sensor 320 mm, PTFE coated, Ø 8 mm
    H 71.32 Temperature sensor 320 mm, PTFE coated, Ø 8 mm
    IKAA20117772
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 679.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Supporto per stativo per fissare la protezione R 301 allo stativo
    Supporto per stativo per fissare la protezione R 301 allo stativo
    441-0038
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 325.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Ø agitatore
    Ø corpo
    Disponibilità
    Price
  • Aste di agitazione elicoidali, a 3 pale
    Aste di agitazione elicoidali, a 3 pale
    441-2125
    75 mm
    8 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 821.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Agitatore a palette in acciaio inox di ricambio
    Agitatore a palette in acciaio inox di ricambio
    441-2120
    RW 11 di base
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 241.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Sensore di temperatura, rivestito
    Sensore di temperatura, rivestito
    441-0344
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 401.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Ø agitatore
    Ø corpo
    Disponibilità
    Price
  • Asta di agitazione a turbina
    Asta di agitazione a turbina
    441-2922
    50 mm
    8 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 392.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Ø agitatore
    Ø corpo
    Disponibilità
    Price
  • Asta di agitazione a turbina
    Asta di agitazione a turbina
    441-2921
    30 mm
    8 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 306.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Radial stirrer, R 3004, shaft (Ø×L) 8,0×359 mm, stirrer Ø 30 mm
    Radial stirrer, R 3004, shaft (Ø×L) 8,0×359 mm, stirrer Ø 30 mm
    IKAA20001206
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 443.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Tipo
    Disponibilità
    Price
  • Morsetto per stativo, con campo di serraggio per stativo con Ø di 6 - 16 mm
    Morsetto per stativo, con campo di serraggio per stativo con Ø di 6 - 16 mm
    431-2923
    T 18 basic, T 25 digital
    Manicotto a croce R 182
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 138.00