Orders LinkContactUsLinkComponent
Instrument trays
Instrument trays
215×315×55 mm
Codice catalogo USBE4744
Nome del fornitore:   USBECK Laborgeräte
Instrument trays
Codice catalogo USBE4744
Nome del fornitore:  USBECK Laborgeräte
Instrument trays
Instrument trays
215×315×55 mm
Price
SFr. 70.30
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of stainless steel.
  • Rounded corners
  • With rim
  • Very good chemical and temperature resistance
Specifiche
  • L×P×A:
    215×315×55 mm