Bottles, square
500 ml, Bottles, square, RD 65, trasparente, 80×80×108 mm
Codice catalogo RIXI9-2250-0500-65
Nome del fornitore: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Vai a
Product Details & Documents
Square bottles with clear-sighted thread.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifiche
- Filettatura:RD 65
- Capacità:500 ml
- Colore:trasparente
- Descrizione:Bottles, square
- Seq:02
- L×P×A:80×80×108 mm