Coats, paint-tex® plus
bianco, XXL
Codice catalogo ZVGA30775-00
Nome del fornitore: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Coats, paint-tex® plus
Codice catalogo ZVGA30775-00
Nome del fornitore: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Vai a
Product Details & Documents
Suitable for longer use due to the breathable SMS material.
- Features snap buttons
- Collar and cuffs
- Three pockets
Ideal for renovation work, in the remediation of contaminated sites and asbestos.
Certifications: Cat. III/CE 1023/Type 5 + 6
Specifiche
- Taglia dell'abbigliamento:XXL
- Colore:bianco
- Cat. No.:ZVGA30775-00
- Applicazioni per abiti:Industrial
- Tasche:con tasche
- Tipo di chiusura:Con bottoni a pressione