Orders LinkContactUsLinkComponent
Sleeve Sampler
Sleeve Sampler
Sample chamber, 200 ml, Acciaio inossidabile 316L, 200 mm
Codice catalogo SAMP1035T-200
Nome del fornitore:   Sampling Systems
Sleeve Sampler
Codice catalogo SAMP1035T-200
Nome del fornitore:  Sampling Systems
Sleeve Sampler
Sleeve Sampler
Sample chamber, 200 ml, Acciaio inossidabile 316L, 200 mm
Price
440.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The sleeve sampler is specially designed for large volumes at great depths.
  • Adjustable length and bright finish design
  • Extremely strong and robust extension rods
Suitable for free-flowing powders and granules.
Specifiche
  • Descrizione:
    Sample chamber, 200 ml
  • Lunghezza:
    200 mm
  • Materiale:
    Acciaio inossidabile 316L
  • Seq:
    03