ContactUsLinkComponent
PAGO Selbstklebe-Etiketten 52 x 21mm (rechteckig), G01.08090 TT-Paper white matt 85g/m/removable, Sorte: neutral, Kunden Artikel-Nr.: UT16997-60, ohne Druck, Ausführung: alle Ecken abgerundet, ausgestanzt auf Trägerband, in Rollen à 3'400 Stück,
Codice catalogo MSPPG220.426.001
Nome del fornitore:  MARKET SOURCE PART PROCESS
PAGO Selbstklebe-Etiketten 52 x 21mm (rechteckig), G01.08090 TT-Paper white matt 85g/m/removable, Sorte: neutral, Kunden Artikel-Nr.: UT16997-60, ohne Druck, Ausführung: alle Ecken abgerundet, ausgestanzt auf Trägerband, in Rollen à 3'400 Stück,
Codice catalogo MSPPG220.426.001
Nome del fornitore:  MARKET SOURCE PART PROCESS
Frequently Bought Together