Biotinylated Human CD16a (V176), Avitag,His Tag (SPR BLI verified) (CDA-H82E9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It conta ins AA Gly 17 - Gln 208 (Accession P08637-1). 1 * 25 µG
Codice catalogo ACRBCDA-H82E9-25UG
Nome del fornitore: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Human CD16a (V176), Avitag,His Tag (SPR BLI verified) (CDA-H82E9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It conta ins AA Gly 17 - Gln 208 (Accession P08637-1). 1 * 25 µG
Codice catalogo ACRBCDA-H82E9-25UG
Nome del fornitore: ACROBIOSYSTEMS
Frequently Bought Together
Pipette Pasteur
Nome del fornitore: RATIOLAB
VWR® Premium Line, Serological Pipettes
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Pipette Pasteur, Standard Line
Nome del fornitore: VWR Collection
Fiasche per colture cellulari, Falcon®
Nome del fornitore: Corning
VWR®, pipette di trasferimento, alte prestazioni
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Pipette sierologiche, Standard Line
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Centrifuge Tubes, Freestanding, with Flat Screw Caps
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Provette per centrifuga, senza metalli, con tappo a vite
Nome del fornitore: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Nome del fornitore: EPPENDORF
Human recombinant Fc gamma RIIIB / CD16b (NA1) (from HEK293)
Nome del fornitore: ACROBIOSYSTEMS
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
Nome del fornitore: EPPENDORF