Sampling spoons, PharmaSpoons
500 mm, 32×65 mm, 10 ml
Codice catalogo SAMPA504-5
Nome del fornitore: Sampling Systems
Vai a
Product Details & Documents
These sampling spoons are made from stainless steel. They are ideal for transferring small amounts of powder.
Crevice-free design
Bright polished finish
Head is vertical and side angled (lateral) bent
Available in 316L or 304 stainless steel.
Documents
SAMPA506-300_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Capacità:10 ml
- Lunghezza:500 mm
- Seq:05
- Dimensioni cucchiaio:32×65 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..