Orders LinkContactUsLinkComponent
Measuring scoops
1 ml, 186 mm, 9 mm
Codice catalogo SAMP1900A-01
Nome del fornitore:   Sampling Systems
Measuring scoops
Codice catalogo SAMP1900A-01
Nome del fornitore:  Sampling Systems
Measuring scoops
Measuring scoops
1 ml, 186 mm, 9 mm
Price
SFr. 96.40
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These measuring scoops made from high quality 316 stainless steel are ideal for scooping out fixed volumes of powder.
  • Crevice-free
  • Polished
Specifiche
  • Ø:
    9 mm
  • Capacità:
    1 ml
  • Lunghezza:
    186 mm
  • Seq:
    01