Pittogrammi GHS
Pre-cut GHS labels with symbols GHS04 - Compressed Gas, B-7541, PIC 1804-50*50-B7541-RLL-DC, Poliestere, Acrilico permanente, nero/rosso/bianco, 50×50 mm, 250 labels/roll
BRDY814035
: Brady
In conformità con il GHS (Global Harmonised System, Sistema mondiale armonizzato), i contenitori di sostanze chimiche devono essere accompagnati da elementi identificativi, in particolar modo con nuovi simboli di avvertenza, indicazioni di pericolo e schede tecniche di sicurezza. Questi nuovi elementi identificativi sono obbligatori dal 21 gennaio 2009 e integrano la normativa REACH relativa a registrazione, valutazione, autorizzazione e limitazione dei prodotti chimici.
- Available in different sizes
- Black and red on white
- Tipo:B-7541
- Colore:nero/rosso/bianco
- Descrizione:Pre-cut GHS labels with symbols GHS04 - Compressed Gas
- Dimensioni:50×50 mm
- Materiale:Poliestere
- Seq:32
- Modello:PIC 1804-50*50-B7541-RLL-DC
- Confezione:250 labels/roll
- Adesivo:Acrilico permanente