Calibration reference materials, alloys
Perkalloy, three 50,8 mm pieces (596 °C), 1
Codice catalogo PERCN5320114
Nome del fornitore: PerkinElmer
Calibration reference materials, alloys
Codice catalogo PERCN5320114
Nome del fornitore: PerkinElmer
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Conf:1
- Descrizione:Perkalloy, three 50,8 mm pieces (596 °C)