Calibration reference materials, alloys
Alumel, three 50,8 mm pieces (154 °C), 1
Codice catalogo PERCN5320110
Nome del fornitore: PerkinElmer
Calibration reference materials, alloys
Codice catalogo PERCN5320110
Nome del fornitore: PerkinElmer
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Conf:1
- Descrizione:Alumel, three 50,8 mm pieces (154 °C)