Copriscarpe, Secutex® pro, PP/PE
Con suola rinforzata, bianco, U*
Catalog # ZVGA30254-90
Supplier: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Jump to:
Product Details & Documents
I copriscarpe proteggono da prodotti chimici e da altre sostanze aggressive.
- Senza rilascio di fibre, resistenti all'abrasione, allo strappo e all'acqua
- Permeabili all'aria e al vapore acqueo per garantire la traspirazione
- Antistatici
*One size fits all.
Documents
ZVGA30254-90_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Taglia scarpe:U*
- Colore:bianco
- Descrizione:Con suola rinforzata
- Cat. No.:ZVGA30254-90
- Applicazioni per abiti:Chemical protection|Laboratory