Copriscarpe, Secutex® pro, PP/PE
Standard, bianco, U*
Codice catalogo ZVGA30250-90
Nome del fornitore: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Copriscarpe, Secutex® pro, PP/PE
Codice catalogo ZVGA30250-90
Nome del fornitore: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Vai a
Product Details & Documents
I copriscarpe proteggono da prodotti chimici e da altre sostanze aggressive.
- Senza rilascio di fibre, resistenti all'abrasione, allo strappo e all'acqua
- Permeabili all'aria e al vapore acqueo per garantire la traspirazione
- Antistatici
*One size fits all.
Documents
ZVGA30254-90_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Taglia scarpe:U*
- Colore:bianco
- Descrizione:Standard
- Cat. No.:ZVGA30250-90
- Applicazioni per abiti:Chemical protection|Laboratory