MAG BIND PARTICLES LC 1 * 5 mL
Codice catalogo MBPLC-05
Nome del fornitore: OMEGA BIO-TEK
Frequently Bought Together
VWR®, pipette di trasferimento, alte prestazioni
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Divaricatori, a L, monouso
Nome del fornitore: VWR Collection
Aspiratore-dosatore per pipette, PIPETBOY acu 2
Nome del fornitore: Integra
VWR®, Vetrini per microscopio
Nome del fornitore: VWR Collection
Provette per centrifuga, Falcon®
Nome del fornitore: Corning
VWR®, Pipette sierologiche, Standard Line
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Piastra Petri, PS
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Provette e strip per PCR, 0,2 ml
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Pipette Pasteur, Standard Line
Nome del fornitore: VWR Collection
Soluzione decontaminante DNA AWAY®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Coloranti gel per acidi nucleici, GelRed™ e GelGreen™
Nome del fornitore: Biotium
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
Nome del fornitore: EPPENDORF
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Nome del fornitore: EPPENDORF
Provette per microcentrifuga Eppendorf® Protein LoBind®
Nome del fornitore: EPPENDORF
Siringhe monouso, 3 pezzi, HENKE-JECT®
Nome del fornitore: HENKE SASS WOLF