RNA WASH BUFFER 2 1 * 200 mL
Codice catalogo RWB2-200
Nome del fornitore: OMEGA BIO-TEK
Frequently Bought Together
Kit E.Z.N.A.® Total RNA I
Nome del fornitore: OMEGA BIO-TEK
Accessories for pipetus® / pipetus®-standard / pipetus®-junior
Nome del fornitore: HIRSCHMANN
VWR®, pipette di trasferimento, alte prestazioni
Nome del fornitore: VWR Collection
Soluzione decontaminante RNase AWAY®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
VWR®, Microcentrifuge Tubes, High Performance
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Pipette sierologiche, Standard Line
Nome del fornitore: VWR Collection
Provette per centrifuga, Falcon®
Nome del fornitore: Corning
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Guanti in Nitrile
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Pipette Pasteur, Standard Line
Nome del fornitore: VWR Collection
Coloranti gel per acidi nucleici, GelRed™ e GelGreen™
Nome del fornitore: Biotium
VWR®, Provette e strip per PCR, 0,2 ml
Nome del fornitore: VWR Collection
MAGBIND DNASE I 1 * 5 mL
Nome del fornitore: OMEGA BIO-TEK
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
Nome del fornitore: EPPENDORF
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Nome del fornitore: EPPENDORF
Siringhe monouso, 3 pezzi, HENKE-JECT®
Nome del fornitore: HENKE SASS WOLF
RNA isolation buffers
Nome del fornitore: OMEGA BIO-TEK