VWR®, tubi, silicone
15,00 mm, 3,00 mm, 21,00 mm
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, tubi, silicone
Codice catalogo 228-1458
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Silicone, da traslucido, perossido reticolato.
- Buone proprietà fisiche quali elasticità e flessibilità
- Adatto per usi alimentari conformemente alla norma FDA
- Prodotto in conformità alle condizioni GMP, ISO 13485, certificato fornito con ciascun rotolo
Per applicazioni mediche, farmaceutiche, biotecnologiche, di fermentazione, di produzione di prodotti farmaceutici e di laboratorio. Biologicamente neutro (USP classe VI). Conforme alla Farmacopea europea. Ph. (2a edizione).
Resistenza termica: da −50 a +200 °C (brevi picchi a 250 °C)
Durezza (durometro Shore A): 60 ±5
Densità: 1,16
Specifiche
- Tubo est.Ø:21,00 mm
- Ø int.tubo:15,00 mm
- Spessore parete:3,00 mm
- Seq:66
- Cat. No.:228-1458
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:ISO 14001 (N° 2020/88219.3)